Learn More
Heptafluorobutyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416994
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11416994
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21466.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 662-50-0 | C4H2F7NO | 213.055 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 662-50-0
Formule moléculaire C4H2F7NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.055
Numéro MDL MFCD00039773
Clé InChI FOBJABJCODOMEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyramide, perfluorobutyramide, butanamide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, heptafluorobutanamide, heptafluorobutyroamide, heptafluoro-n-butyramide, butyramide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyramide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-butyramide, butyramide, alpha,alpha,beta,beta,gamma,gamma,gamma-heptafluoro
CID PubChem 12626
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanamide
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyramide
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 50 g
Beilstein 1790527
Poids de la formule 213.06
Pourcentage de pureté 97%