Learn More
acide heptafluorobutyrique, 99,6 %. MP Biomedicals™
Code produit 11493781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493781 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493781 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215123725
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
L’acide heptafluorobutyrique est utilisé pour déterminer les séquences d’acides aminés dans les protéines.
  • L’acide heptafluorobutyrique est utilisé comme modificateur de phase mobile, ce qui a considérablement amélioré la sélectivité dans l’analyse HPLC des protéines histones.
  • Il peut être utilisé à une concentration de 0,1 % dans la phase mobile d’un protocole HPLC/LC-MS pour la détection des sidérophores du bactérioplancton marin.
  • Il est utilisé dans l’analyse LC chirale de (+)- et (-)-épibatidine.
  • L’analyse des composés contenant du sélénium utilisant le HFBA dans la matrice MS a été décrite.
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.039
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric acid
Couleur Incolore
Densité 1.645 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Quantité 25 mL
Poids de la formule 214.04
Forme physique Liquide
Sauf indication contraire, les produits de MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à un usage humain direct. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service client.