Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, pour l’analyse des séquences protéiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488558 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
150 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
150mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488558 100 mL Flacon en verre 100mL
10674012 150 mL Flacon en verre 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13488558 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411221000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric Acid
Absorbance (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm
Point de fusion -17.5°C
Couleur Beige à marron-orange
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (755.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2H
Indice de réfraction 1.3
Quantité 100 mL
Numéro UN 3265
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre