Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide heptafluorobutyrique est un réactif de paire d’ions pour la HPLC en phase inverse. Il est utilisé dans le séquençage, la synthèse et la solubilisation des protéines et des peptides. Il est utilisé comme modificateur de phase mobile pour améliorer la sélectivité dans l’analyse HPLC des protéines histones. Il s’agit d’un additif efficace pour l’électrodéposition du zinc.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du toluène, de l’éther, de l’éthanol et du benzène.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Non compatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Heptafluorobutyric acid |
| Point de fusion | -18°C |
| Densité | 1.648 |
| Point d’ébullition | 120°C to 121°C |
| Point d’éclair | None |
| Odeur | Unpleasant |
| Formule linéaire | CF3CF2CF2CO2H |
| Indice de réfraction | 1.3 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Mehr anzeigen |