Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442717 500 g 500g
11422717 25 g 25g
11432717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14907.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide heptafluorobutyrique est un réactif de paire d’ions pour la HPLC en phase inverse. Il est utilisé dans le séquençage, la synthèse et la solubilisation des protéines et des peptides. Il est utilisé comme modificateur de phase mobile pour améliorer la sélectivité dans l’analyse HPLC des protéines histones. Il s’agit d’un additif efficace pour l’électrodéposition du zinc.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du toluène, de l’éther, de l’éthanol et du benzène.       
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Non compatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.039
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric acid
Point de fusion -18°C
Densité 1.648
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair None
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2H
Indice de réfraction 1.3
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1426882
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 99%