Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771831 25 g Flacon en verre 25g
10772021 100 g Flacon en verre 100g
10639263 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.40€
    58.65€ / 25g
    Économisez 6.75€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric acid
Point de fusion -17.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (755.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2H
Indice de réfraction 1.3
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.