Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Heptafluorobutyric acid |
| Point de fusion | -17.5°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.6400g/mL |
| Point d’ébullition | 120.0°C (755.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CF3CF2CF2CO2H |
| Indice de réfraction | 1.3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Heptafluorobutyric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.