Learn More
Heptafluorobutyric Acid, TRC
Code produit 30012460
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012460 25 g 25g
30011046 5 g 5g
17902585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH28104025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4 H F7 O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Synonyme Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorobutanoic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Poids de la formule 213.9865
Pourcentage de pureté >95%