Learn More
Anhydride heptafluorobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144090 5 g Flacon en verre 5g
10522961 25 g Flacon en verre 25g
10309143 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10144090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.75€
    48.65€ / 5g
    Économisez 7.10€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 336-59-4
Formule moléculaire C8F14O3
Poids moléculaire (g/mol) 410.06
Numéro MDL MFCD00000432
Clé InChI UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
CID PubChem 67643
ChEBI CHEBI:39424
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric anhydride
Point de fusion -43°C
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 108°C to 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CF2CF2CO)2O
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.65
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Poids de la formule 410.05
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.