Learn More
Anhydride heptafluorobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptafluorobutyric Anhydride |
| CAS | 336-59-4 |
| Formule moléculaire | C8F14O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Heptafluorobutanoic Anhydride, Heptafluorobutyric Acid Anhydride, Heptafluorobutyryl Anhydride, Perfluorobutanoic Anhydride, Perfluorobutyric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoate, HFBA |
| Formule InChI | InChI=1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyle 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 410.06 |
| Poids de la formule | 409.9624 |