Learn More
Hepatkis(2,6-di-o-méthyl)-β-cyclodextrine, MP Biomedicals™
Code produit 11463802 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11463802 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215732005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.20€
    382.20€ / 5g
    Économisez 36.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
L’heptakis(2,6-di-O-méthyl)-β-cyclodextrine est un agent de séquestration du cholestérol
Chemical Identifiers
CAS 51166-71-3
Formule moléculaire C56H98O35
Poids moléculaire (g/mol) 1331.365
Numéro MDL MFCD00011616
Clé InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonyme 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
CID PubChem 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 1331.4
Forme physique Poudre