Learn More
Heptakis-6-bromo-6-désoxy-β-cyclodextrine, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
Description
Réactif de chélation/complexation
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin |
| CAS | 53784-83-1 |
| Point de fusion | 217°C to 221°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C42H63Br7O28 |
| Numéro MDL | MFCD00803289 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine |
| Show More |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction