Learn More
Heptaldéhyde, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497110 50 mL Flacon en verre 50mL
10214730 250 mL Flacon en verre 250mL
10075903 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10497110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120320500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-71-7
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00007028
Clé InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
CID PubChem 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nom IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptaldehyde
Note relative au nom 95%
Point de fusion -42.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CHO
Indice de réfraction 1.4115 to 1.4135
Quantité 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilisateur 100ppm hydroquinone
Viscosité 0.977 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux