Learn More
Heptan-1 -ol, 98+ %, Fisher Chemical
Code produit 10745331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10745331 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10745331 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0250/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 111-70-6
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 176°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H16O
Numéro MDL MFCD00002986
Quantité 100 mL
Synonyme 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
Clé InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCO
Nom IUPAC heptan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
CID PubChem 8129
Poids de la formule 116.2g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.