Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369819 250 mL 250mL
11389819 100 mL 100mL
11399819 500 mL 500mL
11379819 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11369819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23830.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’heptanal est utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l’industrie des parfums et des arômes. C’est le précurseur du 1-heptanol, de l’heptanoate d’éthyle et de certains lubrifiants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1,3 g/l.
Remarques
Hygroscopique. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-71-7
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00007028
Clé InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
CID PubChem 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nom IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanal
Point de fusion °C to 43°C
Densité 0.818
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Indice de réfraction 1.4125
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3056
Beilstein 1560236
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,4658
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.3g/L.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide