Learn More
Heptane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99 %, Solstice
Code produit 15684650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15684650 4 x 2.5 L 4 pièces
15634650 100 mL 100mL
15654650 1 L 1L
15664650 2.5 L 2.50L
15674650 2.5 L-PC 2.50L
15694650 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15684650 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348734X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    162.62€ / 4 pièces
    Économisez 962.38€
    85% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Alternatives plus écologiques à l’hexane en HPLC.
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptane
Point de fusion -91 °C
Note relative au nom pour HPLC
Densité 0,684g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Indice de réfraction n20/D 1.387
Notes de qualité de la pureté filtration jusqu’à 0,2 μm
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Tension de vapeur 83 mmHg (37,7 °C)
Beilstein 1730763
Point d’ébullition 98 °C
Poids de la formule 100,2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.