Learn More
Heptane-(n) 99 % et plus, qualité HPLC pour HPLC et utilisation en laboratoire, Chem Lab
Code produit 13218223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13218223 2.5 L 2.50L
15989276 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13218223 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.0816.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    131.00€ / 2.5L
    Économisez 112.00€
    46% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Point de fusion -90 °C
Couleur Incolore
Acidité < 0,0005 mEq/g
Densité 0,69 g/mol
Quantité 2.5 L
Point d’éclair -4 °C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage > 99%
Eau < 100 ppm
Point d’ébullition 98 °C
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptane-(n) 99+%, HPLC grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptane-(n)