Learn More
Heptane (sans peroxyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents
Code produit 10479493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10479493 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10479493 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1115500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
L’heptane est un solvant pour d’autres matières organiques et est utilisé comme portoir de chromatographie.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptane
Point de fusion -91°C
Note relative au nom Peroxide-free
Absorbance 0.014 max. at 254nm, 0.2 max. (%) at 215nm, 0.75 max. at 200nm
CAS 142-82-5, 28729-52-4, 26635-64-3, 108-87-2
Couleur Incolore
Densité 0.683g/cm³
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3845 to 1.3865 (at 25°C)
Résidus après évaporation 5ppm max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C7H16
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Tension de vapeur 48mbar at 20°C
Numéro MDL MFCD00009544
Viscosité 0.4 mPa/s at 20°C
Eau 0.02% max.
Merck Index 15, 4694
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Point d’ébullition 98°C
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nom IUPAC heptane
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Séquençage
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.