Learn More
Heptanenitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419443 25 g 25g
11409443 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12326.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 629-08-3 | Molecular Formula: C7H13N | Molecular Weight: 111.19 g/mol
The Heptanenitrile is used for producing 2, 3, 5, 6-tetrahexyl-pyrazine. As intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’heptanenitrile est utilisé pour produire de la 2, 3, 5, 6-tétrahexyl-pyrazine. Comme intermédiaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, des agents réducteurs forts, des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-08-3
Formule moléculaire C7H13N
Poids moléculaire (g/mol) 111.19
Numéro MDL MFCD00039503
Clé InChI SDAXRHHPNYTELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptanonitrile, hexyl cyanide, enanthonitrile, 1-cyanohexane, 1-heptanonitrile, heptane-1-nitrile, n-heptanenitrile, unii-ua4z3qt98a, ua4z3qt98a, heptane nitrile
CID PubChem 12372
Nom IUPAC heptanenitrile
SMILES CCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanenitrile
Point de fusion -64°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 186°C to 187°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1740405
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 111.19
Pourcentage de pureté 98%