Learn More
Heptanes, technique, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13277993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13277993 5 l Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 13277993 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.65€
    73.60€ / 5L
    Économisez 6.05€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanes
CAS 142-82-5
Point de fusion -91.0°C
Densité 0.6830 g/ml
Point d’ébullition 98.0°C
Point d’éclair − 4°C
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C7H16
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Indice de réfraction 1.3850 à 1.3890
Numéro MDL MFCD00009544
Quantité 5 l
Merck Index 15,4694
Gravité spécifique 0.683
Synonyme dipropylméthane, heptane, hydrure d’heptyl, méthane dipropylique, heptanène, heptan polonais, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : pratiquement insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et le chloroforme
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nom IUPAC heptane
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI : 43098
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.2
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.