Learn More
Acide heptanoïque-7,7,7-d3, CDN
Code produit 30315779
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315779 0.25 g 0.25g
30312657 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315779 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND51020.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoic Acid-7,7,7-D3
CAS 156779-04-3
Formule moléculaire C7 D3 H11 O2
Quantité 0.25 g
Synonyme Heptanoic-7,7,7-d3 acid (9 CI), Heptanoic Acid-7,7,7-D3, Heptanoic acid-d3, Enanthic acid-d3
Formule InChI InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide 7,7,7-triduutéroheptanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 133.2034
Poids de la formule 133.1182 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity