Learn More
Chloroformiate d'heptyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptyl chloroformate |
| CAS | 33758-34-8 |
| Formule moléculaire | C8 H15 Cl O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | n-Heptyl chloroformate, Heptyl chlorocarbonate, 1-Heptyl chloroformate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCOC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | carbonocloridato de heptilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.656 |
| Poids de la formule | 178.076 |