Learn More
Heptyl Undecyl Phthalate, TRC
Code produit 30138028
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138028 250 mg 250mg
30012045 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH285605250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65185-88-8
Formule moléculaire C26H42O4
Poids moléculaire (g/mol) 418.61
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Heptyl Undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Heptyl 2-Undecyl Ester
Nom IUPAC 1-O-heptyl 2-O-undecyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptyl Undecyl Phthalate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3
Poids de la formule 418.3083