Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 150i HERAcell™, 150 L, cuivre
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Protégez vos échantillons de valeur tout en optimisant la croissance cellulaire. Les incubateurs à CO2 150i Thermo Scientific™ Heracell™ dotés de cuves en cuivre à 100 % constituent un environnement in vitro idéal. Propres, fiables et faciles d’emploi, ils offrent des caractéristiques de récupération rapide et une interface utilisateur à écran tactile pratique. Naturellement faciles à nettoyer et à entretenir, les surfaces en cuivre pur à 100 % offrent une longue durée de vie et sont sûres pour les cellules cultivées
Chambre à chauffage direct
- Chambre en cuivre massif à 100 % de 150 L (5,3 pieds cubes) à faible encombrement et facilement empilable
- Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
- Ensemble occupant un espace minimal, facile à nettoyer avec cuve intérieure lisse et aux coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air conditionné et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
Capteurs et sondes in situ conçus pour une surveillance précise
- Choix de capteur de CO2 CT (conductivité thermique) pour un fonctionnement fiable à long terme ou de capteur de CO2 IR (infrarouge) pour la surveillance lorsque l’humidité et la température sont moins prévisibles
- Deux sondes de température avec protection contre la surchauffe
Réservoir d’humidité à réponse rapide
- Réservoir d’eau à chauffage direct conçu pour offrir une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter la dessiccation des cultures
- Système sans bac fournissant des taux de récupération jusqu’à 5 fois plus rapides que les bacs d’eau traditionnels
- Capteur de niveau d’eau indiquant lorsqu’un remplissage est nécessaire
Cycle de désinfection par chaleur humide à 90°C ContraCon
- Cycle à la demande qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
- Le fonctionnement se fait par bouton-poussoir simple et ne nécessite pas la dépose des capteurs ou d’autres composants
- Validé indépendamment pour éliminer un grand nombre de contaminants y compris les bactéries, moisissures, spores fongiques et mycoplasmes
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 5,3 ft3 |
| Sorties de données | RS232 |
| Capacité (métrique) | 150 l |
| Matériau de la cuve | Cuivre |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Plage de concentration en O2 | En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % |
| Contrôle de l’oxygène | En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % |
| Afficher plus |