Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 150i HERAcell™, 150 L, acier inox électropoli
Code produit 11646250 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
230 V
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Capacité (métrique):
150 L
240 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Matériau de la cuve Capacité (métrique) Conditionnement
11646250 230 V Acier inox électropoli 240 l 1 pièce
11626250 230 V Acier inox électropoli 150 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11646250 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51026333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32130.00€
    29161.67€ / 1 pièces
    Économisez 2968.33€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage d’O2 (concentration en oxygène) : En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % ; Plage de température : Temp ambiante +3°C à 55°C
**Dispositif médical de classe II de la FDA pour l’IVF**
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ 150i et 240i (dispositif médical) avec des cuves intérieures en acier inoxydable non corrosif ou en cuivre à 100 % constituent un environnement in vitro idéal.Propres, fiables et faciles à utiliser, ils protègent les échantillons précieux tout en optimisant la croissance cellulaire grâce à des caractéristiques de récupération rapides et à une interface utilisateur tactile pratique.
Cuve à chauffage direct
  • 240Cuve en acier inox électropoli de 240 litres (8.4 pieds cubes), à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
  • Ensemble occupant un espace minimal, facile à nettoyer avec cuve intérieure lisse et aux coins arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air conditionné et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
Capteurs et sondes in situ conçus pour une surveillance précise
  • Choix de capteur de CO2 CT (conductivité thermique) pour un fonctionnement fiable à long terme ou de capteur de CO2 IR pour la surveillance lorsque l’humidité et la température sont moins prévisibles
  • Deux sondes de température avec protection contre la surchauffe
Réservoir d’humidité à réponse rapide
  • Réservoir d’eau à chauffage direct conçu pour offrir une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter la dessiccation des cultures
  • Système sans bac fournissant des taux de récupération jusqu’à 5 fois plus rapides que les bacs d’eau traditionnels
  • Capteur de niveau d’eau indiquant lorsqu’un remplissage est nécessaire
Cycle de désinfection par chaleur humide à 90°C ContraCon
  • Cycle à la demande qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le fonctionnement se fait par bouton-poussoir simple et ne nécessite pas la dépose des capteurs ou d’autres composants
  • Validé indépendamment pour éliminer un grand nombre de contaminants y compris les bactéries, moisissures, spores fongiques et mycoplasmes
Commande par écran tactile iCAN intuitif et interactif
  • Écran LED lumineux permettant de surveiller toutes les interactions de l’incubateur
  • Permet de visualiser les changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des usages
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français et italien
Solution de surveillance sans fil
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer, fonctionne avec le Cloud Thermo Fisher pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos incubateurs à CO2. 
  • Le DeviceLink HUB surveille la température de la cuve, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes de la connexion de sortie de données de l’incubateur, RS232 ou USB 
  • Les alarmes et les notifications sont également envoyées à l’utilisateur par e-mail et notification push sur mobile
  • Le DeviceLink HUB est un accessoire en option pour les modèles dotés de l’interface tactile iCAN
  • Le DeviceLink HUB est disponible dans les pays suivants :
    • États-Unis et Canada
    • 28 pays membres de l’Union européenne
    • Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
Informations de commande
  • Pour configurer les modèles 230 V en versions à trois gaz avec régulateur d’O2, veuillez commander la référence 51900702 pour une régulation à 1–21 % et la référence 51900703 pour une régulation à 5–90 %. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8.4 pied cube
Sorties de données RS232
Description Incubateur de 240 l unique, modèle standard
Capacité (métrique) 240 l
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Convection Type Air-jacketed
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 12
Nbre d’étagères 3 std./12 max.
Plage de concentration en O2 En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Contrôle de l’oxygène En option 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative 95 %
Plage de températures (métrique) Température ambiante +3°C à 55°C
Type CO2 Incubator
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré
Dimensions (P x l x H) intérieures 58.3 x 60.7 x 67 cm (23 x 23.9 x 26.4 in)
Dimensions (L x l x H) 83.4 x 78 x 93.4 cm (32.8 x 30.7 x 36.8 in)
Poids (impériale) 178 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V