Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubator, 240L, General Purpose
Code produit 16426639 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Cuivre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Matériau de la cuve unitSize
16426639 230 V, 50/60 Hz Cuivre 1 pièce
16416639 230 V, 50/60 Hz Acier inox électropoli 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16426639 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51032876
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protect valuable samples while optimizing cell growth. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubators with copper or stainless steel chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they feature fast recovery characteristics and a convenient touchscreen user interface.
Chambre à chauffage direct
  • Chambre en cuivre massif à 100 % de 240 L (8,4 pieds cubes) à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
  • Ensemble occupant un espace minimal, facile à nettoyer avec cuve intérieure lisse et aux coins arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air conditionné et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
Capteurs et sondes in  situ conçus pour une surveillance précise
  • Choix de capteur de CO2 CT (conductivité thermique) pour un fonctionnement fiable à long terme ou de capteur de CO2 IR (infrarouge) pour la surveillance lorsque l’humidité et la température sont moins prévisibles
  • Deux sondes de température avec protection contre la surchauffe
Réservoir d’humidité à réponse rapide
  • Réservoir d’eau à chauffage direct conçu pour offrir une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter la dessiccation des cultures
  • Système sans bac fournissant des taux de récupération jusqu’à 5 fois plus rapides que les bacs d’eau traditionnels
  • Capteur de niveau d’eau indiquant lorsqu’un remplissage est nécessaire
Cycle de désinfection par chaleur humide à 90°C ContraCon
  • Cycle à la demande qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le fonctionnement se fait par bouton-poussoir simple et ne nécessite pas la dépose des capteurs ou d’autres composants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,4 ft3
Sorties de données RS232
Description Incubateur de 240 l unique, modèle standard
Capacité (métrique) 240 l
Matériau de la cuve Cuivre
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage DEL
Plage de concentration en O2 En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +3°C à 55°C
Type Incubateur à CO2
À utiliser avec (application) Usage général
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré
Dimensions (P x l x H) intérieures 23 x 23,9 x 26,4 po (58,3 x60,7 x 67 cm)
Dimensions (L x l x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 po (83,4 x 78 x 93,84 cm)
Poids (impériale) 178 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V