Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle de l’O2 pour les incubateurs Heracell™ VIOS 160i et Forma™ Steri-Cycle™ i160
Code produit 15343012 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contrôle de l’oxygène:
1 à 21 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contrôle de l’oxygène Conditionnement
15343012 1 à 21 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15343012 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51901145
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Incubateurs Heracell™ VIOS 160i et Forma™ Steri-Cycle™ i160
Effectuez la mise à niveau de vos incubateurs afin de bénéficier du contrôle de l’O2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Contrôle de l’O2 allant de 1 à 21% avec 3 portes intérieures étanches aux gaz
À utiliser avec (équipement) Incubateurs Heracell™ VIOS 160i et Forma™ Steri-Cycle™ i160
Éclairage DEL
Contrôle de l’oxygène 1 à 21 %
Type Accessoire, contrôle de l’O2 allant de 1 à 21 % avec 3 portes intérieures étanches aux gaz