Learn More
Thermo Scientific™ Portes en verre de contrôle de l’O2 pour incubateur à CO2 Heracell™ VIOS 250i
Code produit 15592720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
15592720 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15592720 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51901133
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau : Verre ; À utiliser avec : Incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i
  • Écran étanche aux gaz
  • 6 portes intérieures en verre
  • Étagères de largeur 1/2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portes en verre de contrôle de l’O2 1-21 %
À utiliser avec (équipement) Incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i
Éclairage LED
Matériau Verre
Contrôle de l’oxygène 1 à 21 %
Type Accessoire, portes de contrôle O2
Type de gaz O2
Comprend Dispositif de contrôle de l’O2 avec écran étanche aux gaz, 6 portes intérieures en verre, étagères de largeur ,1/2