Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
Code produit 17134961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Acier inoxydable
Cuivre
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Matériau de la cuve Technologie de capteur de CO2 unitSize
17134961 230 V, 50/60 Hz Acier inox électropoli Capteur CT 1 pièce
17124961 230 V, 50/60 Hz Cuivre Capteur CT 1 pièce
15363212 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable Capteur IR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17134961 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51033549
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Cuve à chauffage direct
  • Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 litres, à faible encombrement et facilement empilable
  • Étagères perforées, réglables
  • Porte extérieure réversible pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active THRIVE
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
  • Récupération rapide des tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
  • Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5.8 cu. ft.
Certifications/Conformité CE, CSA
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur de 165 L unique, modèle standard
Capacité (métrique) 165 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Plage de concentration en O2 En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative < 93% à 37°C
Plage de températures (métrique) Temp ambiante +3°C à 55°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensions (L x l x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 po (88 x 63,7 x 90 cm)
Poids (impériale) 183 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V