Description
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Cuve à chauffage direct
- Cuve en cuivre massif électropoli de 165 litres, à faible encombrement et facilement empilable
- Étagères perforées, réglables
- Porte extérieure réversible pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active THRIVE
- Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
- Récupération rapide des tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
- Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
- HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
- Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
- Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
- Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
- Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
- Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
Capteurs et sondes in situ
- Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
- Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
- Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
- Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
- Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
- Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
- Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 5,8 pied cube |
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Sorties de données | USB et 4 à 20 mA en option |
| Description | Incubateur de 165 L unique, modèle standard |
| Capacité (métrique) | 165 L |
| Matériau de la cuve | Cuivre |
| Plage de concentrations en CO2 | 1 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
| Éclairage | LED |
| Plage de concentration en O2 | En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % |
| Show More |