Description
Accélérez les processus de préparation d’échantillons de routine jusqu’à 17,000 x g avec notre microcentrifugeuse standard, disponible avec une fonction de refroidissement. Lorsque notre microcentrifugeuse Thermo Scientific Fresco 17 est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
- Des performances jusqu’à 17 000 xg avec accélération et décélération rapides.
- Les versions réfrigérées offrent un refroidissement à partir de la température ambiante pour régler la température en 9 minutes à peine.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger en un seul cycle, des tubes de 1,5 à 2,0 ml aux mini-preps et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 13 300 tr/min |
| FCR max. | 17,000 ×g |
| Niveau sonore | 50 dB(A) |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
| Comprend | Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
| Description | Centrifugeuse Fresco 17, réfrigérée |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Réfrigéré | oui |
| Durée de fonctionnement | De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU |
| Afficher plus |