Learn More
Thermo Scientific™ Paillasse stérile Heraguard™ ECO
Code produit 15148902 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cordon d’alimentation et connecteur fixe interne
Hotte ECO
Description:
France
Heraguard ECO 0.9 largeur 1 000 mm, largeur intérieure 920 mm, poids 90 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2 largeur 1 300 mm, largeur intérieure 1 220 mm, poids 120 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.5 largeur 1 600 mm, largeur intérieure 1 520 mm, poids 140 kg 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.8 largeur 1 900 mm, largeur intérieure 1 820 mm, poids 150 kg 230 V, 50 Hz
Suisse
Matériau:
Mélamine, verre de sécurité trempé
Largeur (impériale):
3 pi
4 pi
5 pi
6 pi
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Description Matériau Largeur (impériale) Conditionnement
15148902 Hotte ECO Heraguard ECO 1.5 largeur 1 600 mm, largeur intérieure 1 520 mm, poids 140 kg 230 V, 50 Hz Mélamine, verre de sécurité trempé 5 pi 1 pièce
15128902 Hotte ECO Heraguard ECO 0.9 largeur 1 000 mm, largeur intérieure 920 mm, poids 90 kg 230 V, 50 Hz Mélamine, verre de sécurité trempé 3 pi 1 pièce
15158902 Hotte ECO Heraguard ECO 1.2 largeur 1 300 mm, largeur intérieure 1 220 mm, poids 120 kg 230 V, 50 Hz Mélamine, verre de sécurité trempé 4 pi 1 pièce
15138902 Hotte ECO Heraguard ECO 1.8 largeur 1 900 mm, largeur intérieure 1 820 mm, poids 150 kg 230 V, 50 Hz Mélamine, verre de sécurité trempé 6 pi 1 pièce
12518475 Cordon d’alimentation et connecteur fixe interne France Mélamine, verre de sécurité trempé - 1 pièce
15303222 Cordon d’alimentation et connecteur fixe interne Suisse Mélamine, verre de sécurité trempé - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15148902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51029703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9455.00€
    8760.00€ / 1 pièces
    Économisez 695.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protégez vos échantillons grâce à la hotte à flux laminaire Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponibles avec une double motorisation à courant continu.
Protégez vos échantillons grâce à la hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponible, avec une double motorisation à courant continu pour une faible consommation d’énergie.
Les bancs stériles HERAguard ECO offrent des performances élevées associées à une efficacité, une sécurité et des fonctionnalités optimisées. Ils sont désormais disponibles avec des moteurs à courant continu doubles offrant une consommation d’énergie plus faible par rapport aux modèles antérieurs. Ils constituent la solution idéale pour les applications de laboratoire qui nécessitent de protéger les produits.
Les bancs stériles offrent les fonctionnalités suivantes :
  • Protection des échantillons
  • Conditions d’air propre pouvant être validées
  • Simplicité d’utilisation
Nombreuses largeurs intérieures :
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Différentes hauteurs de travail :
  • Hauteur d’espaces de travail standard : 650 mm
  • Hauteur d’espaces de travail supplémentaire : 950 mm
Vision panoramique
  • Les fenêtres latérales augmentent la lumière disponible dans la zone de travail et offrent un environnement de travail confortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Hotte ECO
Matériau Mélamine, verre de sécurité trempé
Vitesse de l’air Niveau I : 0,15 à 0,25 m/s, niveau II : 0,36 à 0,45 m/s
Profondeur (impériale) intérieure 23,03 in
Profondeur (métrique) intérieure 585 mm
Description Heraguard ECO 1.5 largeur 1 600 mm, largeur intérieure 1 520 mm, poids 140 kg 230 V, 50 Hz
Hauteur (impériale) 46,06 in
Hauteur (impériale) intérieure 25,39 in
Hauteur (métrique) 1170 mm
Hauteur (métrique) intérieure 645 mm
Éclairage > 1 000 lx
Longueur (métrique) 810 mm
Capacité de charge (métrique) 30 kg
Modèle ECO 1.5
Niveau sonore Niveau I : < 55, Niveau II : < 60 dBA
Ports 3
Consommation électrique 550 W
Tension 230 V
Poids (métrique) 140 kg
Largeur (impériale) 5 pi
Largeur (impériale) intérieure 59,84 in
Largeur (métrique) 1600 mm
Largeur (métrique) intérieure 1520 mm
Matériau de la fenêtre Tempered Safety Glass
Fréquence 50/60 Hz