Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Accessoires de ventilation en laboratoire
- Supports et accessoires pour enceintes
- Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Code produit 15118922 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 15118922 | Couvercle | ECO 1,2 | 1 pièce |
| 10418631 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 10375393 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 12173871 | Kit de protection de l’écran transparent | Tailles HPH 9 | 1 pièce |
| 15178902 | Revêtement de plans de travail | ECO 0,9 | 1 pièce |
| 10692985 | Accessoires généraux | ECO 0,9 | 1 pièce |
| 10203924 | Accessoires généraux | ECO 1.2 à 1.8/95 | 1 pièce |
| 10263222 | Électrovannes | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 10093783 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | - |
| 10036291 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | - |
| 12576528 | Kit de protection de l’écran transparent | Tailles HPH 12 | 1 pièce |
| 15108922 | Couvercle | ECO 0,9 | 1 pièce |
| 10545892 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 15188902 | Revêtement de plans de travail | ECO 1,2 | 1 pièce |
| 15148912 | Options de lampe UV | ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | 1 pièce |
| 15108912 | Revêtement de plans de travail | ECO 1,8 | 1 pièce |
| 15138922 | Couvercle | ECO 1,8 | 1 pièce |
| 15138912 | Modifications des vitres latérales | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 15128912 | Modifications des vitres latérales | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 15118912 | Revêtement de plans de travail | ECO 1,8/95 | 1 pièce |
| 11851571 | Vannes pour milieux | ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 | 1 pièce |
| 15128922 | Couvercle | ECO 1,5 | 1 pièce |
| 15124233 | Kit de protection de l’écran transparent | Tailles HPH 18 | 1 pièce |
| 15148922 | Couvercle | ECO 1,8/95 | 1 pièce |
| 15198902 | Revêtement de plans de travail | ECO 1,5 | 1 pièce |
-
304.00€
292.00€ / 1 pièces
Économisez 12.00€
3% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Équipez la hotte ECO des accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO afin de renforcer sa flexibilité et d’améliorer son fonctionnement. Les options incluent des vannes pour milieux, des électrovannes, des enveloppes pour plan de travail en acier inoxydable, des fenêtres latérales modifiées, des couvercles de protection pour lumière UV et lumière UV nocturne, des kits de protection pare-vent et des accessoires supplémentaires.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ECO 1,2 |
| Description | Housse de nuit résistante aux UV |
| Type de produit | Couvercle |
| Options de configuration | Installé sur site |