Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Code produit 15128922 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Accessoires généraux
Couvercle
Kit de protection de l’écran transparent
Modifications des vitres latérales
Options de lampe UV
Revêtement de plans de travail
Vannes pour milieux
Électrovannes
À utiliser avec (équipement):
ECO 0,9
ECO 1,2
ECO 1,5
ECO 1,8
ECO 1,8/95
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95
ECO 1.2 à 1.8/95
Tailles HPH 12
Tailles HPH 18
Tailles HPH 9
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15128922 Couvercle ECO 1,5 1 pièce
10418631 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
10375393 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
12173871 Kit de protection de l’écran transparent Tailles HPH 9 1 pièce
15178902 Revêtement de plans de travail ECO 0,9 1 pièce
10692985 Accessoires généraux ECO 0,9 1 pièce
10203924 Accessoires généraux ECO 1.2 à 1.8/95 1 pièce
15118922 Couvercle ECO 1,2 1 pièce
10263222 Électrovannes ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
10093783 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 -
10036291 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 -
12576528 Kit de protection de l’écran transparent Tailles HPH 12 1 pièce
15108922 Couvercle ECO 0,9 1 pièce
10545892 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
15188902 Revêtement de plans de travail ECO 1,2 1 pièce
15148912 Options de lampe UV ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 1 pièce
15108912 Revêtement de plans de travail ECO 1,8 1 pièce
15138922 Couvercle ECO 1,8 1 pièce
15138912 Modifications des vitres latérales ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
15128912 Modifications des vitres latérales ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
15118912 Revêtement de plans de travail ECO 1,8/95 1 pièce
11851571 Vannes pour milieux ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95 1 pièce
15124233 Kit de protection de l’écran transparent Tailles HPH 18 1 pièce
15148922 Couvercle ECO 1,8/95 1 pièce
15198902 Revêtement de plans de travail ECO 1,5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 15128922 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50139419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    306.00€ / 1 pièces
    Économisez 28.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Intégrez les accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO avec la hotte ECO afin d’accroître la flexibilité et optimiser les opérations.
Équipez la hotte ECO des accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO afin de renforcer sa flexibilité et d’améliorer son fonctionnement. Les options incluent des vannes pour milieux, des électrovannes, des enveloppes pour plan de travail en acier inoxydable, des fenêtres latérales modifiées, des couvercles de protection pour lumière UV et lumière UV nocturne, des kits de protection pare-vent et des accessoires supplémentaires.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ECO 1,5
Description Housse de nuit résistante aux UV
Type de produit Couvercle
Options de configuration Installé sur site