Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivelse
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce à son moteur à courant continu, le socle pour hotte Heraguard ECO consomme moins d’énergie et dégage donc moins de chaleur qu’un socle équipé d’un moteur classique à courant alternatif. Sur la base de données issues de tests internes et de l’étude sur le terrain réalisée par l’Université du Michigan, publiée dans le périodique “American Biotechnology Laboratory”.
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (équipement) | Supports non électriques 1,8 m, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 |
| Description | Barre repose-pieds KFR 18 |
| Type de produit | Barre repose-pieds |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.