Learn More
Thermo Scientific™ Poste de sécurité Microbiologique, Herasafe ™ 2025 Classe II, avec UV croisés intégrés sur les côtés
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Les enceintes de sécurité biologique Herasafe 2025 de classe II offrent des performances fiables avec une précision supérieure pour une large gamme d’applications nécessitant une sécurité garantie pour les produits, le personnel et l’environnement. Une construction robuste et une excellente conception ergonomique sont associées aux fonctions de sécurité autonomes et à une interface simple à comprendre qui indique toujours clairement l’état.
- Système de désinfection UV à faisceau transversal programmable intégré. Les lampes UV sont installées sur les deux parois latérales pour éclairer toute la surface de travail sans laisser d’ombres. La chambre peut ainsi être soigneusement désinfectée afin de protéger au maximum les échantillons.
- La technologie SmartFlow Plus équilibre automatiquement les performances des deux moteurs de ventilateur DC afin de maintenir des débits d’air appropriés tout en compensant l’état de charge des filtres HEPA de protection.
- Le système DAVe Plus (Digital Airflow Verification, vérification du débit d’air numérique) unique valide la protection en surveillant les vitesses de débit d’air avec des capteurs de pression indépendants qui détectent et avertissent de tout changement dans les plénums d’évacuation et de descente.
- Affichage graphique simple à utiliser et facile à comprendre.
- Le système Smart Clean Plus offre une conception de fenêtre à charnière avant entièrement ouverte qui permet un nettoyage et une désinfection faciles avec un accès complet à l’espace de l’armoire intérieure. L’ouverture complète permet également d’accéder à l’enceinte de sécurité biologique pour un nettoyage minutieux et un accès visible sur toutes les surfaces de l’enceinte, y compris la paroi arrière.
- Hauteur d’ouverture du châssis motorisée de 200 mm pour une utilisation et une efficacité optimisées et une batterie de secours par défaut pour permettre la fermeture en cas de coupure de courant.
- Les parois / fenêtres en verre offrent un espace de travail lumineux.
- La visibilité au sein de l’enceinte est meilleure grâce à l’utilisation d’un éclairage DEL lumineux et écoénergétique, ce qui réduit le potentiel de fatigue souvent rencontré en cas d’utilisation d’un éclairage fluorescent standard.
- L’espace de travail intérieur 304 en acier inox non corrosif est agrandi. La finition brossée et poncée offre une résistance maximale aux rayures et possède des propriétés non réfléchissantes.
- Deux (2) récipients / prises électriques sur la paroi arrière par défaut, contrôlables depuis le panneau avant.
- Accoudoirs en acier inox fournis en série (accoudoirs ergonomiques avec insert de gel en option disponibles).
- Plans de travail personnalisables
- Certification conforme à la norme EN 12469 par TÜV.
- Fabriqué en Allemagne
- 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Description | Herasafe 2025, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, avec système UV à faisceau croisé intégré. |
| Certifications/Conformité | Certification conforme à la norme EN 12469 par TÜV |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304) |
| Largeur (métrique) intérieure | 1500 mm |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique de classe II |
| Modèle | Herasafe 2025 |
| Niveau sonore | 57 dBA |
| Prises | 2 sorties intérieures |
| Ouverture de vitre (métrique) | 200 mm |
| Largeur (impériale) extérieure | 63,0 in |
| Afficher plus |