Learn More
Thermo Scientific™ Poste de sécurité Microbiologique, Herasafe ™ 2025 Classe II
Code produit p-7192776 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Description:
Herasafe 2025, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2025, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2025, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2025, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Description Conditionnement
17198065 1000 mm Herasafe 2025, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
17108075 1300 mm Herasafe 2025, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
17118075 1600 mm Herasafe 2025, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
17128075 1900 mm Herasafe 2025, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17198065 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51033311
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une protection plus intelligente qui ne s’arrête jamais. Les enceintes de sécurité biologique Thermo Scientific™ Herasafe 2025 sont dotées de technologies avancées pour une sécurité et une protection maximales. Protection des échantillons dans les laboratoires de recherche, les laboratoires de contrôle de la qualité pharmaceutique, les pharmacies et les cliniques.
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Les enceintes de sécurité biologique Herasafe 2025 de classe II offrent des performances fiables avec une précision supérieure pour une large gamme d’applications nécessitant une sécurité garantie pour les produits, le personnel et l’environnement. Une construction robuste et une excellente conception ergonomique sont associées aux fonctions de sécurité autonomes et à une interface simple à comprendre qui indique toujours clairement l’état.
  • La technologie SmartFlow Plus équilibre automatiquement les performances des deux moteurs de ventilateur DC afin de maintenir des débits d’air appropriés tout en compensant l’état de charge des filtres HEPA de protection.
  • Le système DAVe Plus (Digital Airflow Verification, vérification du débit d’air numérique) unique valide la protection en surveillant les vitesses de débit d’air avec des capteurs de pression indépendants qui détectent et avertissent de tout changement dans les plénums d’évacuation et de descente.
  • Affichage graphique simple à utiliser et facile à comprendre.
  • Le système Smart Clean Plus offre une conception de fenêtre à charnière avant entièrement ouverte qui permet un nettoyage et une désinfection faciles avec un accès complet à l’espace de l’armoire intérieure. L’ouverture complète permet également d’accéder à l’enceinte de sécurité biologique pour un nettoyage minutieux et un accès visible sur toutes les surfaces de l’enceinte, y compris la paroi arrière.
  • Hauteur d’ouverture du châssis motorisée de 200 mm pour une utilisation et une efficacité optimisées et une batterie de secours par défaut pour permettre la fermeture en cas de coupure de courant.
  • Les parois / fenêtres en verre offrent un espace de travail lumineux.
  • La visibilité au sein de l’enceinte est meilleure grâce à l’utilisation d’un éclairage DEL lumineux et écoénergétique, ce qui réduit le potentiel de fatigue souvent rencontré en cas d’utilisation d’un éclairage fluorescent standard.
  • L’espace de travail intérieur 304 en acier inox non corrosif est agrandi. La finition brossée et poncée offre une résistance maximale aux rayures et possède des propriétés non réfléchissantes.
  • Deux (2) récipients / prises électriques sur la paroi arrière par défaut, contrôlables depuis le panneau avant.
  • Accoudoirs en acier inox fournis en série (accoudoirs ergonomiques avec insert de gel en option disponibles).
  • Plans de travail personnalisables
  • Certification conforme à la norme EN 12469 par TÜV.
  • Fabriqué en Allemagne
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Herasafe 2025, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Certifications/Conformité Certification conforme à la norme EN 12469 par TÜV
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304)
Largeur (métrique) intérieure 900 mm
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Herasafe 2025
Niveau sonore 57 dBA
Prises 2 sorties intérieures
Ouverture de vitre (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) extérieure 39,4 in
Volume (métrique) de sortie 288 m3/h
Affichage Affichage à 7 segments avec bouton principal à une touche
Efficacité de filtre 1,0000
Type de filtre Filtre HEPA H14
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire
Largeur (métrique) extérieure 1000 mm
Consommation énergétique (mode à flux réduit) 55 W/h (mode veille)
Éclairage LED
Ports 2 par côté
Ouverture de vitre (impériale) 8 in
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 800 x 1000 x 1536 mm
Largeur (impériale) intérieure 35,4 in
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) extérieure 60,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 30,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 1536 mm
Hauteur (métrique) intérieure 780 mm
Profondeur (impériale) extérieure 31,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 800 mm
Profondeur (métrique) intérieure 465 mm
Poids net (impériale) 375 lb
Poids net (métrique) 170 kg
Poids à l’expédition (métrique) 190 kg
Alimentation électrique 230 V
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) 133 W/h (fonctionnement normal)