Learn More
Thermo Scientific™ Enceintes de sécurité biologique Herasafe™ 2030i
GREENER_CHOICE
Code produit 15973120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Prises:
2 parois arrière
4x paroi arrière
4 parois arrière
Description:
Herasafe 2030i, 1.5 m, avec fenêtre de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales.
Herasafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales.
Herasafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales.
Herasafe 2030i, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales.
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Prises Description unitSize
15973120 4 parois arrière Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
15943120 2 parois arrière Herasafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
15953120 2 parois arrière Herasafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
15963120 4 parois arrière Herasafe 2030i, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. 1 pièce
15983120 2 parois arrière Herasafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales. 1 pièce
15993120 2 parois arrière Herasafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales. 1 pièce
17800325 4x paroi arrière Herasafe 2030i, 1.5 m, avec fenêtre de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales. 1 pièce
15913130 4 parois arrière Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, lampe UV à faisceau croisé dans les parois latérales. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15973120 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51032327
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Herasafe 2030i BASIC, BSC non configuré selon EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i CONFIGURÉ pour inclure une lampe UV Smart à faisceau croisé. Fonctions de sécurité supplémentaires, pour une protection optimale et une interface utilisateur graphique pour un fonctionnement optimisé.
La gamme Herasafe 2030i d’enceintes de sécurité biologique bénéficie d’un leadership mondial de longue date en matière de conception de BSC, avec des innovations révolutionnaires permettant d’optimiser la prévention de la contamination, le confort de l’utilisateur et la gestion des informations, offrant ainsi les enceintes de classe II les plus avancées sur le plan technologique.
Équipée de fonctions de sécurité intelligentes pour la surveillance automatique, d’une interface graphique tactile et intuitive, et d’une connectivité intégrée afin de préserver les données de performances importantes, HeraSafe 2030i offre des performances d’une précision inégalée, pour les applications de culture cellulaire exigeantes et les autres travaux sensibles qui nécessitent une sécurité absolue pour le produit, le personnel et l’environnement.
  • SmartFlow Plus : Ce modèle breveté et exclusif effectue une compensation automatique afin de garantir des débits d’air parfaitement équilibrés, quel que soit l’état de chargement des filtres HEPA de protection, ou même en cas d’obstructions dans les orifices d’aération. Cela signifie que, avec un Thermo Scientific BSC, le niveau de confinement est constant tous les jours et pas uniquement le premier jour.
  • Réglage automatique des rayons UV à faisceau croisé
  • Interface utilisateur graphique à écran tactile :
  • Intérieur entièrement en acier inox 316
  • Éclairage intérieur à LED
  • Accès polyvalent SmartPort
  • Sortie de données adaptée au cloud
  • Repose-bras ergonomiques en option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Certifications/Conformité EN 12469
Matériau de la cuve Acier inoxydable (316)
Type de produit Enceinte de sécurité biologique
Modèle Herasafe 2030i
Prises 4 parois arrière
Ouverture de vitre (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) extérieure 74,8 in
Affichage IUG 7 po
Efficacité de filtre 0.99995
Type de filtre Filtre HEPA H14
Largeur (métrique) extérieure 1900 mm
Consommation énergétique (mode à flux réduit) 80 W/h
Éclairage LED
Ports 2 x de chaque côté, plus ports intelligents
Ouverture de vitre (impériale) 7,8 in
Dimensions (L x l x H) extérieures 800 x 1900 x 1536
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) extérieure 800
Poids net (métrique) 280 kg
Poids à l’expédition (métrique) 315 kg
Alimentation électrique 230 V
Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) 251 W/h