Learn More
Thermo Scientific™ Options et accessoires Herasafe™ KS
Code produit 11861601 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Module de surface de travail dentelée
Module pour surface de travail plane
Panier à usage général
Panier à usage général pour barres de suspension
Surface de travail amortie par vibrations
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11861601 Surface de travail amortie par vibrations 1 pièce
11891591 Module pour surface de travail plane 1 pièce
10627824 Module pour surface de travail plane 1 pièce
10310364 Module de surface de travail dentelée 1 pièce
10460484 Panier à usage général 1 pièce
10062402 Module de surface de travail dentelée 1 pièce
11871601 Surface de travail amortie par vibrations 1 pièce
11881591 Module pour surface de travail plane 1 pièce
11811601 Module de surface de travail dentelée 1 pièce
10134173 Module de surface de travail dentelée 1 pièce
10224354 Panier à usage général pour barres de suspension 1 pièce
10015133 Module pour surface de travail plane 1 pièce
10499553 Module de surface de travail dentelée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11861601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50073757
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surfaces de travail, transitions d’échappement et paniers
Collerette d'évacuation
• Collerette d'évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Zone de travail à vibrations amorties de 300 mm de large pour les équipements de pesée et de microscopie (316SS)
Type de produit Surface de travail amortie par vibrations
Largeur (métrique) extérieure 300 mm
Matériau de boîtiers 316 SS
À utiliser avec (équipement) Enceinte de sécurité biologique
Largeur (métrique) 300 mm