Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit 10212120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
66 l
104 l
178 L
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Conditionnement
10212120 104 l 230 V 1 pièce
10282190 66 l 230 V 1 pièce
10292190 104 l 230 V 1 pièce
11636420 178 L 230 V 1 pièce
12118831 66 l 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10212120 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00€
    3177.00€ / 1 pièces
    Économisez 553.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez vos applications de séchage grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advance Protocol, qui incluent la technologie de convection double.
Effectuez vos applications de séchage grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, qui incluent la technologie de convection double et offrent une excellente stabilité thermique. Ces incubateurs sont un outil efficace et flexible pour votre laboratoire. De plus, ils peuvent être utilisés pour des applications multiples.
  • Convection double pour plus de polyvalence — vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
  • Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
  • Surface interne en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer (AISI 304)
  • Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C — adaptée aux applications de séchage
  • Uniformité de la température de ±0,6 (ventilateur désactivé) et entre ±0,2° et ±0,4C (ventilateur à pleine vitesse) (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
  • Format particulièrement compact
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3,67 pied cube
Capacité (impériale) d’étagère 55 lb
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 104 l
Convection Type Convection double
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Type de prise Type de prise fournie en fonction du pays
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5° à 105°C
Type Incubateur microbiologique
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,6°C
Minuteur hebdomadaire / en temps réel / horaire
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,5 x 18,3 x 23,9 po (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 po (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 po
Longueur (métrique) 56,5 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 18,3 po
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46,4 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 23,9 in
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 60,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14,5 po
Profondeur (métrique) intérieure 36,8 cm
Poids (impériale) 123 lb
Poids (métrique) 56 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1100 w
Ampérage 4,8 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.