Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez vos applications de séchage grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, qui incluent la technologie de convection double et offrent une excellente stabilité thermique. Ces incubateurs sont un outil efficace et flexible pour votre laboratoire. De plus, ils peuvent être utilisés pour des applications multiples.
- Convection double pour plus de polyvalence — vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
- Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
- Surface interne en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer (AISI 304)
- Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C — adaptée aux applications de séchage
- Uniformité de la température de ±0,6 (ventilateur désactivé) et entre ±0,2° et ±0,4C (ventilateur à pleine vitesse) (mesurée à 37°C)
- Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)
- Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
- Format particulièrement compact
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 6,3 pied cube |
| Capacité (impériale) d’étagère | 55 lb |
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
| Capacité (métrique) | 178 L |
| Convection Type | Convection double |
| Nbre d’étagères | 2 fournis/19 max. |
| Type de prise | Type de prise fournie en fonction du pays |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante +5° à 105°C |
| Type | Incubateur microbiologique |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.