Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit 16651854 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
97 L
99 l
168 L
170 l
731 l
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Étuve de convection mécanique
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Type de prise:
NEMA 6-20P
Nema 6-20
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Matériau Type de prise Conditionnement
16651854 97 L Convection mécanique Acier enduit Nema 6-20 1 pièce
17868298 170 l Étuve de convection mécanique Acier enduit NEMA 6-20P 1 pièce
15966832 168 L Convection naturelle Acier enduit Nema 6-20 1 pièce
15105225 99 l Convection naturelle Acier enduit Nema 6-20 1 pièce
15197425 731 l Convection mécanique Acier inoxydable Nema 6-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16651854 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00€
    3682.64€ / 1 pièces
    Économisez 427.36€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol offrent un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités à convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,9°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±3,0°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
  • Large plage de températures : jusqu’à 330°C
  • Vitesse de ventilation réglable pour une circulation d’air adaptée en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres par exemple)
  • Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
  • Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
  • Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes séparées
  • Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
  • Les programmes peuvent être répétés automatiquement
  • Le port d’accès permet d’introduire des sondes permettant un contrôle indépendant des données
  • Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
  • La fonction d’accélération permet une chauffe rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Description 51028125
Capacité (métrique) 97 L
max. (métrique) ≤330°C
Type Convection mécanique
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Type de prise Nema 6-20
Stabilité de la température ±1,3°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13,5 x 18,3 x 23,9 in (34,3 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56,5 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 18,3 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46,4 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 23,9 in
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 60,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 13,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 34,3 cm
Alimentation électrique 208/240 V 60 Hz
Tension 208/240 V
Puissance 3360 W
Ampérage 14 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.