Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit 10774042 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
61 l
62 l
97 L
99 l
168 l
170 L
396 l
731 l
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Type de prise:
Spécifique selon le pays
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Matériau Type de prise Conditionnement
10774042 62 l Convection mécanique Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
11606430 61 l Convection naturelle Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
11616430 99 l Convection naturelle Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
11626430 168 l Convection naturelle Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
10349839 97 L Convection mécanique Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
10590021 170 L Convection mécanique Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
10704842 61 l Convection naturelle Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
10339469 99 l Convection naturelle Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
10272380 168 l Convection naturelle Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
15383744 62 l Convection mécanique Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
10338289 97 L Convection mécanique Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
10338479 170 L Convection mécanique Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
12861503 396 l Convection mécanique Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
12625316 396 l Convection mécanique Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
12635316 731 l Convection mécanique Acier enduit Spécifique selon le pays 1 pièce
12645316 731 l Convection mécanique Acier inoxydable Spécifique selon le pays 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10774042 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51028151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3520.00€
    2943.00€ / 1 pièces
    Économisez 577.00€
    16% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol offrent un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,9°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±3,0°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
  • Large plage de températures : jusqu’à 330°C
  • Vitesse de ventilation réglable pour un débit d’air adapté en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres, par exemple)
  • Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
  • Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
  • Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun comprenant 10 étapes séparées
  • Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
  • Les programmes peuvent être répétés automatiquement
  • Le port d’accès permet d’introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
  • Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
  • La fonction d’accélération permet une chauffe rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Description 51028151
Capacité (métrique) 62 l
max. (métrique) ≤ 330°C
Type Convection mécanique
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis / 13 max.
Type de prise Spécifique selon le pays
Stabilité de la température ± 1,8°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 34.3 x 35.4 x 50.8 cm (13.5 x 13.9 x 20 po)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 po (56,5 x 53 x 72 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56,5 cm
Largeur (impériale) 20,9 po
Largeur (impériale) intérieure 13,9 in
Largeur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) intérieure 35,4 cm
Hauteur (impériale) 28,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 20 po
Hauteur (métrique) 72 cm
Hauteur (métrique) intérieure 50,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 13,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 34,3 cm
Alimentation électrique 230V 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1400 w
Ampérage 6,1 A
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.