Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de sécurité Heratherm™ Advanced Protocol
Code produit 11646440 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
61 l
62 l
97 l
99 L
168 l
170 L
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Alimentation électrique:
208/240 V 60 Hz
208/240 V, 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50 / 60 Hz
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Alimentation électrique Matériau Conditionnement
11646440 170 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz Acier enduit 1 pièce
11636430 61 l Convection naturelle 230 V, 50 / 60 Hz Acier enduit 1 pièce
15324922 99 L Convection naturelle 208/240 V, 60 Hz Acier enduit 1 pièce
10100020 99 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz Acier enduit 1 pièce
10307539 168 l Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz Acier enduit 1 pièce
10222320 61 l Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
10232320 99 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
10110080 168 l Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
10100550 62 l Convection mécanique 230 V, 50 / 60 Hz Acier enduit 1 pièce
12858231 97 l Convection mécanique 208/240 V 60 Hz Acier enduit 1 pièce
10820181 97 l Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz Acier enduit 1 pièce
10660421 62 l Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
10672341 97 l Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
10775182 170 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11646440 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00€
    4074.31€ / 1 pièces
    Économisez 1560.69€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez la protection optimale de vos échantillons grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security.
Protégez efficacement vos échantillons grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, qui procurent un niveau supérieur de sécurité pour les applications dans lesquelles la fiabilité du processus et la sûreté du processus sont essentielles. Une alarme de surchauffe en série et une alarme de température insuffisante garantissent la stabilité de votre échantillon. Un verrou de porte empêche toute perturbation ou altération des échantillons, tandis qu’une alarme de porte avertit l’opérateur lorsque la porte est laissée ouverte par accident. Une surface externe en acier inoxydable est disponible pour les applications cliniques et pharmaceutiques exigeantes.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol Security sont proposées dans un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,5°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±1,5°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
  • Large plage de températures : jusqu’à 330°C
  • La sonde échantillon en option affiche la température exacte de l’échantillon à l’écran
  • La fonction de séchage automatique désactive l’étuve lorsque les échantillons sont secs, ce qui permet d’économiser de l’énergie (remarque : Le capteur d’échantillons en option est nécessaire pour utiliser cette fonction)
  • Modèles à convection mécanique : vitesse du ventilateur réglable pour une flexibilité d’application
  • Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
  • La surface intérieure en acier inox est facile à nettoyer et résistante à la corrosion (acier de qualité AISI 304).
  • Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
  • Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun comprenant 10 étapes séparées
  • La vitesse de ventilation et la position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement peuvent être intégrées
  • Les programmes peuvent être répétés automatiquement
  • Le port d’accès permet d’introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
  • Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
  • La fonction d’accélération permet un chauffage rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 170 L
max. (métrique) 50°C à 330°C
Type Convection mécanique
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2 fournis/19 max.
Type de prise Spécifique selon le pays
Stabilité de la température ± 0,2°C
Minuteur hebdomadaire / en temps réel / horaire
Dimensions (P x l x H) intérieures 20,1 x 18,3 x 27,9 po (51,8 x 46,4 x 70,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 in (73,8 x 64 x 92 cm)
Longueur (impériale) 29,1 in
Longueur (métrique) 73,8 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 18,3 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46,4 cm
Hauteur (impériale) 36,2 in
Hauteur (impériale) intérieure 27,9 po
Hauteur (métrique) 92 cm
Hauteur (métrique) intérieure 70,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 20,1 po
Profondeur (métrique) intérieure 51,8 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 3060 w
Ampérage 13,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.