Learn More
Thermo Scientific™ HeraTherm™ Compact Microbiological Incubator
Code produit 15554689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Microbiological Incubator
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15554689 Microbiological Incubator 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15554689 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    894.11€ / 1 pièces
    Économisez 185.89€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
HeraTherm™ compact microbiological incubator.
HeraTherm™ compact microbiological incubatorI with door cover.
  • Minimal footprint for space restricted lab areas and mobile use, for e.g. for veterinary care.
  • Broad temperature range for e.g. yeast growth (at 25°C), microbiological incubation (at 37°C), storage (at defined temperature).
  • Temperatures from below ambient (as low as 17°C) up to 50°C.
  • Energy consumption is as low as 14 W (at 37°C), due to energy efficient Peltier technology.
  • Easy calibration routine for high temperature accuracy.
  • Internal light facilitates sample observation.
  • Includes door cover for light sensitive applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 18 L
Convection Type Mechanical
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) 17°C to 50°C
Type Microbiological Incubator
Tension 100/240 V