Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol
Code produit 10529070 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 l
117 l
194 l
405 L
747 l
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Conditionnement
10529070 75 l 230 V 1 pièce
12635306 747 l 230 V 1 pièce
10839810 117 l 230 V 1 pièce
10744262 194 l 230 V 1 pièce
12625306 405 L 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10529070 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00€
    1477.01€ / 1 pièces
    Économisez 427.99€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Menez à bien de nombreuses applications générales avec ces incubateurs General Protocol.
Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. La gamme d’incubateurs microbiologiques Heratherm General Protocol est spécialement conçue pour garantir la sécurité des échantillons, pour des applications dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires.
  • La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
  • Plage de températures allant d’une température ambiante de 5° à 75°C
  • Uniformité de la température de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
  • Température de stabilité de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
  • Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
  • Format particulièrement compact
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2.6 pied cube
Certifications/Conformité Marquage CE
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 75 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Convection naturelle
Matériau Powder-coated Cold Rolled Steel
No. of Places 0
Nbre d’étagères 2 fournis/13 max.
Type de prise Spécifique selon le pays
Humidité relative 25 to 90%
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5 à 75°C
Type Incubateur microbiologique
Dimensions (P x l x H) intérieures 41.4 x 35.4 x 50.8 cm (16.3 x 13.9 x 20 po)
Dimensions (L x l x H) 56.5 x 53 x 72 cm (22.2 x 20.9 x 28.3 po)
Poids (impériale) 88 lb
Poids (métrique) 40 kg
Alimentation électrique 230V 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 300 W
Ampérage 1.3 A
Fréquence 50/60 Hz