Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol - 230 VCA 50/60 Hz
Código de producto. 10669650 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
65 L
66 L
104 L
105 L
176 L
179 L
419 L
774 L
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Type Alimentation électrique missing translation for 'unitSize'
10669650 105 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10659650 65 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10304150 176 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10661751 66 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10794982 104 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10291870 179 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
12685306 419 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
12695306 774 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10669650 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 51028140
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent des températures uniformes, des réglages simples et une faible consommation d’énergie.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent l’uniformité de la température, des réglages simples et une faible consommation d’énergie. Conçues pour une faible consommation d’énergie, grâce à une conception de porte unique et une émission de chaleur très efficace réduite par une bonne isolation thermique. Fonctions supplémentaires : minuteur intégré, écran très lisible et alarme de protection des échantillons.
Les étuves Heratherm General Protocol offrent le choix entre la convection par gravité pour un séchage et un chauffage en douceur ou la convection mécanique pour un séchage et un chauffage plus rapides et une plus grande uniformité de température. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±4,4°C ou plus et une stabilité de température de ±0,4°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±2,8°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C.
  • Cinq tailles (60, 100 ou 180, 400 ou 750 L)
  • Températures de fonctionnement de 50° à 250°C
  • Système d’alarme automatique en cas de surchauffe pour protéger les échantillons
  • Consommation énergétique généralement basse
  • Minuterie intégrée
  • Excellent rapport encombrement/volume
  • Chambres en acier inox résistant à la corrosion avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Fonctionnement facile par boutons tactiles et contrôle par microprocesseur
  • Facile d’accès : les portes peuvent être ouvertes à plus de 180°C
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 105 L
max. (métrique) 50°C à 250°C
Type Convection naturelle
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Stabilité de la température ± 0,4°C
Minuteur Marche / arrêt
Dimensions (P x l x H) intérieures 41.5 x 43.8 x 58 cm (16.3 x 17.2 x 22.8 po)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 17,2 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 43.8 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 22.8 in
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 58 cm
Profondeur (impériale) intérieure 16.3 in
Profondeur (métrique) intérieure 41.5 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 3100 W
Ampérage 13,5 A
Fréquence 50/60 Hz