Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol - 230 VCA 50/60 Hz
Code produit 10794982 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
65 L
66 L
104 L
105 L
176 L
179 L
419 L
774 L
Type:
Convection mécanique
Convection naturelle
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Alimentation électrique unitSize
10794982 104 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10659650 65 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10669650 105 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10304150 176 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10661751 66 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10291870 179 L Convection mécanique 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
12685306 419 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
12695306 774 L Convection naturelle 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10794982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028149
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent des températures uniformes, des réglages simples et une faible consommation d’énergie.
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent l’uniformité de la température, des réglages simples et une faible consommation d’énergie. Conçues pour une faible consommation d’énergie, grâce à une conception de porte unique et une émission de chaleur très efficace réduite par une bonne isolation thermique. Fonctions supplémentaires : minuteur intégré, écran très lisible et alarme de protection des échantillons.
Les étuves Heratherm General Protocol offrent le choix entre la convection par gravité pour un séchage et un chauffage en douceur ou la convection mécanique pour un séchage et un chauffage plus rapides et une plus grande uniformité de température. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±4,4°C ou plus et une stabilité de température de ±0,4°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±2,8°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C.
  • Cinq tailles (60, 100 ou 180, 400 ou 750 L)
  • Températures de fonctionnement de 50° à 250°C
  • Système d’alarme automatique en cas de surchauffe pour protéger les échantillons
  • Consommation énergétique généralement basse
  • Minuterie intégrée
  • Excellent rapport encombrement/volume
  • Chambres en acier inox résistant à la corrosion avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Fonctionnement facile par boutons tactiles et contrôle par microprocesseur
  • Facile d’accès : les portes peuvent être ouvertes à plus de 180°C
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 104 L
max. (métrique) 50°C à 250°C
Type Convection mécanique
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Stabilité de la température ±0,3°C
Minuteur Marche / arrêt
Dimensions (P x l x H) intérieures 36.8 x 46.4 x 60.8 cm (14.5 x 18.3 x 23.9 po)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 18,3 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46.4 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 23,9 in
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 60.8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 36.8 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 3060 W
Ampérage 13,3 A
Fréquence 50/60 Hz