Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Incubation Chambers
Code produit p-10294319 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Glass door
Solid outer door with inner glass door
Solide (extérieur), verre (intérieur)
Verre
Capacité (métrique):
247 L
750 L
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Capacité (métrique) Conditionnement
18794584 Solide (extérieur), verre (intérieur) 750 L 1 unité
18774584 Verre 750 L 1 unité
31926573 Solid outer door with inner glass door 247 L 1 pièce
31926567 Glass door 247 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18794584 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EIS750
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprehensive data monitoring and temperature control combined with a flexible Heratherm Incubation Chamber provide a dependable option for microbiological incubation or temperature-dependent storage and testing.
Produces precise temperature conditions above and below ambient, ideally suited for microbiological incubation, and heated or cooled incubated storage.
  • Uniform Temperature throughout the chamber.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of temperature cycles and process duration.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Sample and process protection: Assign personalized access with user IDs; restrict access with standard door lock, or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Glass door also available.
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
  • Duplex interior electrical sockets for use of stirrers, shakers or other equipment inside the chamber are available as a factory-installed option. Choose from a variety of country-specific sockets. (Ordered with separate order code)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types d’alarme Audible and Visible
Capacité (impériale) 26.5 cu.ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lbs
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité UL, CE
Sorties de données USB, Ethernet
Capacité (métrique) 750 L
Matériau de la cuve Powder-coated Cold Rolled Steel
Éclairage No
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 3
Type de prise Nema 5-20P
Plage de températures (métrique) 0 to 70°C
Type Enceinte environnementale
Affichage 7 in. touchscreen user interface
Modèle de porte Solide (extérieur), verre (intérieur)
Nbre de roulettes 4
Ports 2 access ports
Programmabilité Temperature ramping
Résolution 0.1°C
Surface de l’étagère (impériale) 4.9 ft.²
Surface d’étagère (métrique) 0.46 m²
Matériau de l’étagère Stainless Steel (304/1.4301)
Régulation de la température Microprocessor - programmable
Stabilité de la température ≤ ±0.1°C @ 20°C to 37°C
Uniformité de la température ≤ ±0.5°C @ 20°C to 37°C
Garantie 24 months
Largeur (impériale) 42.52 in.
Largeur (impériale) intérieure 33.07 in.
Largeur (impériale) d’étagère 22.6 in.
Largeur (métrique) 1080 mm
Largeur (métrique) intérieure 840 mm
Largeur (métrique) d’étagère 795 mm
Hauteur (impériale) 72.24 in.
Hauteur (impériale) intérieure 57.09 in
Hauteur (métrique) 1835 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1450 mm
Profondeur (impériale) 34.84 in.
Profondeur (impériale) intérieure 24.8 in.
Profondeur (métrique) 885 mm
Profondeur (métrique) intérieure 630 mm
Poids à l’expédition (impériale) 840 lbs
Poids à l’expédition (métrique) 381 kg
Alimentation électrique 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Tension 100/115/220/230 V
Puissance 900 W