Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Light Chambers 750 L
Code produit 18714594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte en verre
Solid outer door with inner glass door
À utiliser avec (application):
Croissance des plantes, tests de luminosité, éclosion des animaux
Test de luminosité ICH, croissance des plantes, test de luminosité, éclosion des animaux
Comprend:
Modules d’éclairage non inclus - Test ICH : 333979G01 / Norme : 333980G01
Modules d’éclairage non inclus - pour la croissance des plantes/les tests/l’éclosion des animaux : 333980G01
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte À utiliser avec (application) Comprend Conditionnement
18714594 Porte en verre Croissance des plantes, tests de luminosité, éclosion des animaux Modules d’éclairage non inclus - pour la croissance des plantes/les tests/l’éclosion des animaux : 333980G01 1 unité
18764584 Solid outer door with inner glass door Test de luminosité ICH, croissance des plantes, test de luminosité, éclosion des animaux Modules d’éclairage non inclus - Test ICH : 333979G01 / Norme : 333980G01 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18714594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ELG750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24605.00€
    20438.31€ / 1 pièces
    Économisez 4166.69€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accurate and even light distribution with Long-lasting LED lighting for (ICH) light testing, plant growth and animal hatching — relative humidity and temperature are controlled to meet specified environment.
Accurate control of three parameters - Temperature above and below ambient, relative humidity and light - provide great environment in testing applications and for biological research with plants and animals. Choice of ICH module provides capability for efficient ICH light testing in Pharma.
  • Uniform Temperature / relative humidity / light exposure for samples.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • LED light system provides specified light exposure on 1, 2 or 3 shelves; programmable to adapt light quality / intensity and on/off timing - e.g. for day-night cycles. Choose from two light modules (ordered separately):
    • 1. ICH module, includes UV LED for ICH light testing;can only be used in ELS750 - model with solid outer door - for safety reasons
    • 2. Testing module for plant growth / daylight testing / animal hatching
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system - with water tank or optional fix water connection for in-house purified water
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of parameter cycles and process duration.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, or Thermo Cloud via OPC-UA standard (with Connect Edge solution)
  • Sample and process protection: Assign personalized access with passcode; restrict access with standard key door lock or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Exterior glass door also available (not for ICH module use - for safety reasons).
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types d’alarme Audible and Visible
Capacité (impériale) 26.5 cu.ft
Capacité (impériale) d’étagère 66 lbs (stationary)
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg (stationary)
Certifications/Conformité UL, CE
Sorties de données USB, Thermo Cloud via OPC UA
Capacité (métrique) 750 L
Matériau de la cuve Stainless Steel (304/1.4301)
Matériau Powder-coated Galvanized Steel
Nbre d’étagères 3
Type de prise Nema 5-20P
Humidité relative 10 to 90%
Plage de températures (métrique) 15 to 45°C with light; 5 to 60°C without light
Type Vertical Light Chamber
Affichage 7 in. Touchscreen user interface
Modèle de porte Porte en verre
À utiliser avec (application) Croissance des plantes, tests de luminosité, éclosion des animaux
Plage d’humidité 10 - 80% RH with light; 10 -90% RH w/o light
Résolution de l’humidité 0.1% RH
Source d’humidité Removable water tank
Comprend Modules d’éclairage non inclus - pour la croissance des plantes/les tests/l’éclosion des animaux : 333980G01
Nbre de roulettes 4
Ports 2 access ports
Programmabilité Temperature, relative humidity, light intensity
Surface de l’étagère (impériale) 4.9 ft2
Surface d’étagère (métrique) 0.46 m2
Matériau de l’étagère Stainless Steel (304/1.4301)
Régulation de la température Microprocessor - programmable
Résolution de la température 0.1°C
Stabilité de la température ≤ ±0.3°C @ 25°C to 40°C
Uniformité de la température ≤ ±2.0°C @ 25°C to 40°C
Garantie 24 months
Consommation d’eau 0.2- 1.5 L per day; Value depends on settings, usage (e.g. number of door openings), and environmental conditions
Résistivité de l’eau 0.05 - 1 MΩ
Dimensions (L x l x H) 895 x 1080 x 1835 mm / 35.24 x 42.52 x 72.24 in
Dimensions (L x l x H) intérieures 630 x 840 x 1450 mm / 24.8 x 33.07 x 57.09 in
Longueur (métrique) d’étagère 795 mm
Largeur (impériale) d’étagère 31.3 in.
Poids à l’expédition (impériale) 842 lbs
Poids à l’expédition (métrique) 382 kg
Alimentation électrique 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Tension 100/240 V
Puissance 1700 W